2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302808-1G
PC302808-5G
APOSPC302808-1GEA
0
EUR
APOSPC302808-1G
APOSPC302808-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel:
C₁₀H₇F₄N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19687199 CAS-Nummer: 1323966-11-5 |