2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302809-1G
APOSPC302809-1GEA 112 EUR
APOSPC302809-1G
2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)benzylamin 98%
2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)benzylamin
Formel: C₉H₁₀F₃NO₂
Molecular Weight: 221.18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660330
CAS-Nummer: 886761-62-2
UN: 2735
ADR: 8 III