2-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302810-1G PC302810-5G PC302810-25G
APOSPC302810-1GEA 58 EUR
APOSPC302810-1G APOSPC302810-5G APOSPC302810-25G
2-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzylbromid
2-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₉H₈BrF₃O
Schmelzpunkt: 42…45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115980
CAS-Nummer: 886500-59-0
UN: 3261
ADR: 8,II