3,6-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302824-10G
PC302824-5G
PC302824-1G
APOSPC302824-10GEA
0
EUR
APOSPC302824-10G
APOSPC302824-5G
APOSPC302824-1G
3,6-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
3,6-Dichloro-2-fluoroaniline
Formel:
C₆H₄Cl₂FN Schmelzpunkt: 54…56 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832331 CAS-Nummer: 1017778-56-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |