3-[4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)phenyl]propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302825-1G
APOSPC302825-1GEA 0 EUR
APOSPC302825-1G
3-[4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)phenyl]propionic acid 97%
3-[4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)phenyl]propionic acid
Formel: C₁₁H₁₁F₃O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18398561
CAS-Nummer: 1261587-75-0