3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302831-1G
APOSPC302831-1GEA
0
EUR
APOSPC302831-1G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel:
C₉H₅ClF₄O₂ Molecular Weight: 256,581 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23795331 CAS-Nummer: 1431329-72-4 |