3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302832-5G
PC302832-1G
APOSPC302832-5GEA
0
EUR
APOSPC302832-5G
APOSPC302832-1G
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzamid 97%
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzamid
Formel:
C₈H₅ClF₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11519326 CAS-Nummer: 1092460-78-0 |