3'-Chlor-5'-(pentafluorthio)acetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302833-1G
PC302833-5G
PC302833-10G
APOSPC302833-1GEA
0
EUR
APOSPC302833-1G
APOSPC302833-5G
APOSPC302833-10G
3'-Chlor-5'-(pentafluorthio)acetophenon 97%
Formel:
C₈H₆ClF₅OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16652455 CAS-Nummer: 1180486-96-7 |