3-Chloro-5-(pentafluorothio)cinnamic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302835-1G
APOSPC302835-1GEA
0
EUR
APOSPC302835-1G
3-Chloro-5-(pentafluorothio)cinnamic acid 98%
3-Chloro-5-(pentafluorothio)cinnamic acid
Formel:
C₉H₆ClF₅O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16652454 CAS-Nummer: 1240261-79-3 |