3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302849-1G
APOSPC302849-1GEA 229 EUR
APOSPC302849-1G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅F₄NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18783227
CAS-Nummer: 1352999-52-0