4-Chlor-2-fluor-3-methoxybenzylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302861-1G
APOSPC302861-1GEA
145
EUR
APOSPC302861-1G
4-Chlor-2-fluor-3-methoxybenzylamin 95%
4-Chlor-2-fluor-3-methoxybenzylamin
Formel:
C₈H₉ClFNO Molecular Weight: 189,61 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19687209 CAS-Nummer: 1323966-34-2 UN: 3259 ADR: 8,III |