4-Chloro-2-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Chloro-2-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
PC302862-1G
APOSPC302862-1GEA 159 EUR
APOSPC302862-1G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₁₁ClFNO₃
Molecular Weight: 247,65 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19687211
CAS-Nummer: 1706418-83-8