4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzonitrile
PC302866-1G
APOSPC302866-1GEA
159
EUR
APOSPC302866-1G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzonitrile 97%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzonitrile
Formel:
C₉H₇ClFNO Molecular Weight: 199,61 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22201019 CAS-Nummer: 1373920-89-8 |