4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorophenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorophenylacetonitrile
PC302868-1G
APOSPC302868-1GEA
159
EUR
APOSPC302868-1G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorophenylacetonitrile 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorophenylacetonitrile
Formel:
C₁₀H₉ClFNO Molecular Weight: 213,64 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19687187 CAS-Nummer: 1323966-15-9 |