4-Ethoxy-3,5-difluorobenzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302874-1G
APOSPC302874-1GEA
50.9
EUR
APOSPC302874-1G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzamide 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzamide
Formel:
C₉H₉F₂NO₂ Molecular Weight: 201,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258685 CAS-Nummer: 1017779-23-5 |