4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
PC302881-1G
APOSPC302881-1GEA
87
EUR
APOSPC302881-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel:
C₉H₄ClF₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22201065 CAS-Nummer: 1373920-95-6 |