4-Methoxy-3-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Methoxy-3-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
PC302884-1G
APOSPC302884-1GEA
235
EUR
APOSPC302884-1G
4-Methoxy-3-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
4-Methoxy-3-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Formel:
C₁₁H₁₂F₃NO₄ Molecular Weight: 279,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09915503 CAS-Nummer: 1259979-50-4 |