4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC302885-1G
APOSPC302885-1GEA
316
EUR
APOSPC302885-1G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel:
C₁₀H₈F₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18398529 CAS-Nummer: 853771-93-4 |