4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzaldehyde, 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-
PC302886-5G
PC302886-1G
APOSPC302886-5GEA
224
EUR
APOSPC302886-5G
APOSPC302886-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₁₀H₉F₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22682818 CAS-Nummer: 1431329-77-9 |