4-Methyl-3-(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302888-5G
PC302888-10G
PC302888-1G
APOSPC302888-5GEA
557
EUR
APOSPC302888-5G
APOSPC302888-10G
APOSPC302888-1G
4-Methyl-3-(trifluormethyl)benzaldehyd
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₉H₇F₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04116033 CAS-Nummer: 93249-45-7 |