6-Chloro-2,3-difluorobenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-chloro-2,3-difluorobenzamide
PC302897-5G
APOSPC302897-5GEA
348
EUR
APOSPC302897-5G
6-Chloro-2,3-difluorobenzamide
6-Chloro-2,3-difluorobenzamide
Formel:
C₇H₄ClF₂NO Molecular Weight: 191.56 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22201031 CAS-Nummer: 1373920-98-9 |