6-Ethoxy-2,3-difluorobenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302901-1G
APOSPC302901-1GEA
115
EUR
APOSPC302901-1G
6-Ethoxy-2,3-difluorobenzoic acid 97%
6-Ethoxy-2,3-difluorobenzoic acid
Formel:
C₉H₈F₂O₃ Molecular Weight: 202,155 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23795338 CAS-Nummer: 1431329-81-5 |