2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylalcohol
PC302909-1G
APOSPC302909-1GEA 27.7 EUR
APOSPC302909-1G
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₆ClF₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972757
CAS-Nummer: 56456-51-0