2-Chlor-4,6-bis(trifluormethyl)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302911-1G PC302911-5G PC302911-10G
APOSPC302911-1GEA 0 EUR
APOSPC302911-1G APOSPC302911-5G APOSPC302911-10G
2-Chlor-4,6-bis(trifluormethyl)benzoesäure 98%
2-Chlor-4,6-bis(trifluormethyl)benzoesäure
Formel: C₉H₃ClF₆O₂
Schmelzpunkt: 148…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09025365
CAS-Nummer: 916420-47-8