2-Fluoro-4-(pentafluorothio)phenylacetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Fluoro-4-(pentafluorosulphur)phenylacetic acid
PC302913-1G
APOSPC302913-1GEA
348
EUR
APOSPC302913-1G
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)phenylacetic acid 97%
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)phenylacetic acid
Formel:
C₈H₆F₆O₂S Molecular Weight: 280,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16652509 CAS-Nummer: 1240257-93-5 |