2-Fluor-5-methyl-4-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302921-1G
PC302921-5G
APOSPC302921-1GEA
183
EUR
APOSPC302921-1G
APOSPC302921-5G
2-Fluor-5-methyl-4-(trifluormethyl)benzoesäure
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₆F₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19687178 CAS-Nummer: 1323955-61-8 |