2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302925-1G
APOSPC302925-1GEA 79.9 EUR
APOSPC302925-1G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832312
CAS-Nummer: 1017778-66-3