2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302928-10G
PC302928-5G
PC302928-1G
APOSPC302928-10GEA
462
EUR
APOSPC302928-10G
APOSPC302928-5G
APOSPC302928-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel:
C₁₀H₈F₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972914 CAS-Nummer: 886503-57-7 |