2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Methoxy-5-trifluoromethylphenol
PC302930-250MG
APOSPC302930-250MGEA
72.5
EUR
APOSPC302930-250MG
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenol
Formel:
C₈H₇F₃O₂ Molecular Weight: 192,135 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832299 CAS-Nummer: 349-67-7 |