2-Methoxy-6-(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302931-10G PC302931-5G PC302931-25G PC302931-100G
APOSPC302931-10GEA 0 EUR
APOSPC302931-10G APOSPC302931-5G APOSPC302931-25G APOSPC302931-100G
2-Methoxy-6-(trifluormethyl)benzaldehyd
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O₂
Schmelzpunkt: 46…49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832324
CAS-Nummer: 1017778-98-1