3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorocinnamic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302946-1G
APOSPC302946-1GEA
168
EUR
APOSPC302946-1G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorocinnamic acid 97%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorocinnamic acid
Formel:
C₁₁H₁₀ClFO₃ Molecular Weight: 244,647 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832348 CAS-Nummer: 1017779-08-6 |