3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC302947-10G
PC302947-5G
APOSPC302947-10GEA
0
EUR
APOSPC302947-10G
APOSPC302947-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel:
C₈H₃Cl₂F₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660307 CAS-Nummer: 886503-20-4 |