3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC302960-10G
PC302960-5G
PC302960-1G
APOSPC302960-10GEA
0
EUR
APOSPC302960-10G
APOSPC302960-5G
APOSPC302960-1G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel:
C₉H₆ClF₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18398587 CAS-Nummer: 1261571-92-9 UN: 3261 ADR: 8,II |