3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302965-1G
APOSPC302965-1GEA 237 EUR
APOSPC302965-1G
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₈F₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09025374
CAS-Nummer: 916420-56-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III