4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorophenylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorophenylacetic acid
PC302986-1G
APOSPC302986-1GEA
180
EUR
APOSPC302986-1G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorophenylacetic acid 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorophenylacetic acid
Formel:
C₁₀H₁₀ClFO₃ Molecular Weight: 232,64 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19687188 CAS-Nummer: 1323955-63-0 |