4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC302990-1G
APOSPC302990-1GEA
271
EUR
APOSPC302990-1G
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formel:
C₉H₆F₄O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19687177 CAS-Nummer: 1323966-19-3 |