4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC302998-1G
APOSPC302998-1GEA
0
EUR
APOSPC302998-1G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formel:
C₁₀H₉F₃O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18398521 CAS-Nummer: 1261557-46-3 |