2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)nitrobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303021-1G
APOSPC303021-1GEA
1250
EUR
APOSPC303021-1G
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)nitrobenzene 97%
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)nitrobenzene
Formel:
C₆H₂Cl₂F₅NO₂S Molecular Weight: 318.049 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23795321 CAS-Nummer: 1431329-68-8 |