2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC303027-10G PC303027-5G PC303027-1G PC303027-25G
APOSPC303027-10GEA 351 EUR
APOSPC303027-10G APOSPC303027-5G APOSPC303027-1G APOSPC303027-25G
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzonitril 98%
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃N
Schmelzpunkt: 38…41 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115989
CAS-Nummer: 62584-32-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR