2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluormethyl)benzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303036-10G
PC303036-5G
PC303036-1G
APOSPC303036-10GEA
0
EUR
APOSPC303036-10G
APOSPC303036-5G
APOSPC303036-1G
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluormethyl)benzylbromid 97%
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel:
C₉H₇BrF₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22201038 CAS-Nummer: 1373921-05-1 |