2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Methoxy-5-(pentafluorosulphur)benzylamine
PC303039-100MG
APOSPC303039-100MGEA
87
EUR
APOSPC303039-100MG
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzylamine 97%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzylamine
Formel:
C₈H₁₀F₅NOS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16652492 CAS-Nummer: 1211516-76-5 |