3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC303061-5G
PC303061-1G
APOSPC303061-5GEA
0
EUR
APOSPC303061-5G
APOSPC303061-1G
3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylamin 98%
3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylamin
Formel:
C₈H₇ClF₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07786683 CAS-Nummer: 400771-41-7 UN: 2735 ADR: 8,II |