3-Ethoxy-2,6-difluorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303067-10G
PC303067-5G
PC303067-25G
APOSPC303067-10GEA
372
EUR
APOSPC303067-10G
APOSPC303067-5G
APOSPC303067-25G
3-Ethoxy-2,6-difluorphenol 98%
3-Ethoxy-2,6-difluorphenol
Formel:
C₈H₈F₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11519373 CAS-Nummer: 1092461-31-8 |