(3-Fluor-2-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303068-1G
APOSPC303068-1GEA
203
EUR
APOSPC303068-1G
(3-Fluor-2-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 97%
(3-Fluor-2-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel:
C₉H₆F₄O₂ Molecular Weight: 222,14 g/mol Schmelzpunkt: 122…124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832251 CAS-Nummer: 897940-14-6 |