5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303072-1G
PC303072-250MG
APOSPC303072-1GEA
2210
EUR
APOSPC303072-1G
APOSPC303072-250MG
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₈H₆ClF₃O₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18399740 CAS-Nummer: 1261683-44-6 |