4,5-Difluor-2-methoxybenzylbromid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC303074-5G PC303074-1G PC303074-25G
APOSPC303074-5GEA 203 EUR
APOSPC303074-5G APOSPC303074-1G APOSPC303074-25G
4,5-Difluor-2-methoxybenzylbromid 98%
4,5-Difluor-2-methoxybenzylbromid
Formel: C₈H₇BrF₂O
Schmelzpunkt: 40…43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660220
CAS-Nummer: 886499-64-5
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR