4-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303078-5G
APOSPC303078-5GEA
0
EUR
APOSPC303078-5G
4-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylamin 97%
4-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylamin
Formel:
C₈H₇ClF₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06213291 CAS-Nummer: 771583-81-4 |