4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC303090-10G
PC303090-5G
PC303090-1G
APOSPC303090-10GEA
613
EUR
APOSPC303090-10G
APOSPC303090-5G
APOSPC303090-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₈H₇F₄N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22201067 CAS-Nummer: 1373920-72-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |