4-Fluor-3-methyl-5-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303091-1G
APOSPC303091-1GEA 422 EUR
APOSPC303091-1G
4-Fluor-3-methyl-5-(trifluormethyl)benzonitril 97%
4-Fluor-3-methyl-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₉H₅F₄N
Molecular Weight: 203.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22201068
CAS-Nummer: 1373920-92-3