2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303102-1G
APOSPC303102-1GEA 215 EUR
APOSPC303102-1G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₄F₇N
Schmelzpunkt: 34…39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258674
CAS-Nummer: 1017778-50-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III